Merck
GF75640147
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, transparent pale amber
Synonym(e):
EK301250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 756-401-47
Länge
0.5 m
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)