Merck
GF75504854
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm rod, 8.0mm diameter
Synonym(e):
FF217915
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 755-048-54
L × Durchm.
500 mm × 8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)