Merck
GF75460833
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 50g
Synonym(e):
CR026010
About This Item
UNSPSC-Code:
12141709
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 754-608-33
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
420 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)