Merck
GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonym(e):
ZN536100
Größe auswählen
1 EA
€ 617,00
€ 617,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 617,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 617,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-091-71
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)