Merck
GF75177153
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 1.6 mm diameter, length 450 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE067902
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 751-771-53
Länge
450 mm
Durchmesser
1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)