Merck
GF73586188
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 0.50mm thickness
Synonym(e):
W 180300
Größe auswählen
1 EA
€ 697,00
€ 697,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 697,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 697,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 735-861-88
Größe × Dicke
70 mm × 200 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)