Merck
GF73445373
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-453-73
L × Durchm.
0.2 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)