Merck
GF73189604
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 1000g
Synonym(e):
FE246010
Größe auswählen
1 EA
€ 250,00
€ 250,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 250,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 250,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 731-896-04
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)