Merck
GF72464834
Antimon
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 95+%
Synonym(e):
Antimon
Größe auswählen
1 EA
€ 1.590,00
€ 1.590,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.590,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141704
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.590,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 724-648-34
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Größe × Dicke
100x100 mm × 0.015 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pankaj Sharma et al.
Acta pharmacologica Sinica, 29(8), 881-890 (2008-07-31)
Antimony, a natural element that has been used as a drug for over more than 100 years, has remarkable therapeutic efficacy in patients with acute promyelocytic leukemia. This review focuses on recent advances in developing antimony anticancer agents with an
Ronald Bentley et al.
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR, 66(2), 250-271 (2002-06-01)
A significant 19th century public health problem was that the inhabitants of many houses containing wallpaper decorated with green arsenical pigments experienced illness and death. The problem was caused by certain fungi that grew in the presence of inorganic arsenic
Patricia Smichowski
Talanta, 75(1), 2-14 (2008-03-29)
This review summarizes and discusses the research carried out on the determination of antimony and its predominant chemical species in atmospheric aerosols. Environmental matrices such as airborne particulate matter, fly ash and volcanic ash present a number of complex analytical
M J Nash et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(2), 97-109 (2001-03-17)
Methodologies for the environmental analysis of total antimony and aqueous chemical speciation are critically reviewed, including preparation techniques for aqueous and solid matrices and the determination of solid state partitioning and recommendations are given for future research directions. Concentrations of
F Welle et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(1), 115-126 (2010-12-25)
Plastics bottles made from polyethylene terephthalate (PET) are increasingly used for soft drinks, mineral water, juices and beer. In this study a literature review is presented concerning antimony levels found both in PET materials as well as in foods and