Merck
GF72124499
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE080280
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 721-244-99
Größe × Dicke
50 mm × 100 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)