Merck
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
Synonym(e):
SI303400
Größe auswählen
1 EA
€ 912,00
€ 912,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 912,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 912,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 715-546-97
Größe
600 × 600 mm
Dicke
8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)