Merck
GF71238517
Aluminiumoxid
sphere, 10.0 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606870
Größe auswählen
1 EA
€ 340,00
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 340,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 712-385-17
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)