Merck
GF70824876
Silber
rod, 7.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.95+%
Synonym(e):
AG007936
Größe auswählen
1 EA
€ 859,00
€ 859,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 859,00
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 859,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-248-76
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Länge
200 mm
Durchmesser
7.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)