Merck
GF70666825
Aktivkohle
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.999%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-668-25
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Länge
100 mm
Durchmesser
3.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)