Wichtige Dokumente
GF70501788
Antimon
microfoil, 50x50mm, thinness 0.5μm, specific density 334.5μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 95+%
Synonym(e):
Antimon
Größe auswählen
€ 1.140,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.140,00
Assay
95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-017-88
Widerstand
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)