Merck
GF70470165
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.24mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 704-701-65
L × Wandstärke
100 mm × 0.28 mm
AD × ID
1.8 mm × 1.24 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)