GF70059821
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 25 x 25mm, 0.01mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI080200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-598-21
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)