Merck
GF69455818
Molybdenum/tungsten
rod, Mo67%/W 33%, 25 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
MO157925
Größe auswählen
1 EA
€ 2.980,00
€ 2.980,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.980,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 2.980,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 694-558-18
Länge
200 mm
Durchmesser
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)