GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.1 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, length 0.2 m, coil width 220 mm
Synonym(e):
TI010302
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 693-520-61
Länge
0.2 m
Spiralbreite
220 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)