Merck
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE810250
Größe auswählen
1 EA
€ 617,00
€ 617,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 617,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 617,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 691-189-48
Länge
5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)