Merck
GF68556932
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 10 m, cord diameter 6mm
Synonym(e):
ET305740
Größe auswählen
1 EA
€ 471,00
€ 471,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 471,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 471,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-569-32
Länge
10 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)