GF68023289
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10m coil, 0.075mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070330
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 680-232-89
Größe × Dicke
10 m × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)