Merck
GF67221839
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Synonym(e):
NI147300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 672-218-39
L × Wandstärke
200 mm × 0.9 mm
AD × ID
9.5 mm × 7.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)