Merck
GF66423258
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 2.57mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.27mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117410
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 664-232-58
L × Wandstärke
500 mm × 0.15 mm
AD × ID
2.57 mm × 2.27 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)