Merck
GF65951725
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.08mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055117
Größe auswählen
1 EA
€ 209,00
€ 209,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 209,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 209,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-517-25
L × Durchm.
5 m × 0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)