GF65745726
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
500mm tube, 1.76mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.26mm inside diameter
Synonym(e):
NB037100
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 657-457-26
L × Wandstärke
500 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.76 mm × 1.26 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)