Merck
GF65377839
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 150 x 150mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
TI050400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-778-39
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.42 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)