Merck
GF65344619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonym(e):
FE280300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-446-19
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)