Merck
GF65056541
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 400 mm, grade high purity
Synonym(e):
ME303031
Größe auswählen
1 EA
€ 1.110,00
€ 1.110,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.110,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 1.110,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 650-565-41
Größe
250 × 400 mm
Dicke
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)