Merck
GF64911427
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.3mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FF215130
Größe auswählen
1 EA
€ 183,00
€ 183,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 183,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 183,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-114-27
L × Durchm.
10 m × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)