Merck
GF64757649
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, grade high purity
Synonym(e):
ME303021
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 647-576-49
Größe
300 × 300 mm
Dicke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)