Merck
GF64351267
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI107925
Größe auswählen
1 EA
€ 739,00
€ 739,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 739,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 739,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 643-512-67
L × Durchm.
1000 mm × 9.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)