GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Synonym(e):
NI516010
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 638-117-95
Gewicht
50 g
Farbe
black
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)