Merck
GF63535574
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
100g lump, 3mm max. lump size
Synonym(e):
W 276100
Größe auswählen
1 EA
€ 204,00
€ 204,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 204,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 204,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 635-355-74
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)