Merck
GF63430871
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU027930
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 634-308-71
L × Durchm.
200 mm × 10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)