Merck
GF63391293
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, 45 μm mean particle size
Synonym(e):
NI706011
Größe auswählen
1 EA
€ 1.510,00
€ 1.510,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.510,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.510,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 633-912-93
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)