Merck
GF63227583
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 450mm, 0.1mm thickness, hard, flattened
Synonym(e):
CU020261
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (hard, flattened)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 632-275-83
Größe × Dicke
300 mm × 450 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)