Merck
GF62901132
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
50m wire, 0.60mm diameter, hard
Synonym(e):
NI025143
Größe auswählen
1 EA
€ 538,00
€ 538,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 538,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 538,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 629-011-32
L × Durchm.
50 m × 0.60 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)