Merck
GF62748692
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
200mm rod, 5.0mm diameter
Synonym(e):
AL187910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-486-92
L × Durchm.
200 mm × 5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)