Merck
GF62447317
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 0.38mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020375
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 624-473-17
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)