Merck
GF62228954
Zinc selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g
Synonym(e):
ZN516010
Größe auswählen
1 EA
€ 1.440,00
€ 1.440,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.440,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 1.440,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-289-54
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)