Merck
GF62139876
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 1.390,00
€ 1.390,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.390,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 1.390,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 621-398-76
Größe
50 × 50 mm
Dicke
4.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)