Merck
GF61865714
Aluminiumoxid
bolt, size m5 x 20 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Synonym(e):
AL60BO53
Größe auswählen
1 EA
€ 1.320,00
€ 1.320,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.320,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31161620
NACRES:
NA.23
€ 1.320,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
Goodfellow 618-657-14
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)