Merck
GF61831997
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm tube, 1.18mm outside diameter, 0.23mm wall thickness, 0.72mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027170
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 618-319-97
L × Wandstärke
100 mm × 0.23 mm
AD × ID
1.18 mm × 0.72 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)