Merck
GF61643527
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE250250
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 616-435-27
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)