Merck
GF61540534
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
CZ080300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 615-405-34
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)