Merck
GF61418965
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 8mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220323
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 614-189-65
Größe × Dicke
8 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)