Merck
GF61228290
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.05 m, temper as drawn
Synonym(e):
PD035160
Größe auswählen
1 EA
€ 388,00
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 388,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 612-282-90
Länge
0.05 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)