GF60998732
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.18 mm, Fe64%/Ni36%, length 1 m, temper hard
Synonym(e):
FE020268
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 609-987-32
Länge
1 m
Dicke
0.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)