Merck
GF60805447
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonym(e):
MN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 608-054-47
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)